1-tert-Butylimidazole 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55585-25G OR55585-5G
APOSOR55585-25GEA 495 EUR
APOSOR55585-25G APOSOR55585-5G
1-tert-Butylimidazole 98+%
1-tert-Butylimidazole
Formula: C₇H₁₂N₂
MW: 124,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19441219
Núm. CAS: 45676-04-8