(4-Methoxybenzyl)hydrazine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55590-100G
APOSOR55590-100GEA 88.6 EUR
APOSOR55590-100G
(4-Methoxybenzyl)hydrazine hydrochloride 97%
(4-Methoxybenzyl)hydrazine hydrochloride
Formula: C₈H₁₃ClN₂O
MW: 188,6546 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01722406
Núm. CAS: 2011-48-5