2-Bromo-4-metoxibenzoato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Bromo-4-methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 2-bromo-4-methoxybenzoate
OR55591-1G
OR55591-5G
OR55591-10G
APOSOR55591-1GEA
24.8
EUR
APOSOR55591-1G
APOSOR55591-5G
APOSOR55591-10G
2-Bromo-4-metoxibenzoato de metilo
2-Bromo-4-metoxibenzoato de metilo
Formula:
C₉H₉BrO₃ MW: 245.07 g/mol Pto. de fusión: 25…26 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12026001 Núm. CAS: 17100-65-1 UN: 2810 ADR: 6.1 III |