Propyl-p-toluenesulphonate 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: p-Toluenesulphonic acid Propyl Ester
OR55592-25G OR55592-100G
APOSOR55592-25GEA 109 EUR
APOSOR55592-25G APOSOR55592-100G
Propyl-p-toluenesulphonate 99%
Propyl-p-toluenesulphonate
Formula: C₁₀H₁₄O₃S
MW: 214,28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059244
Núm. CAS: 599-91-7