2,4,6-Tri-tert-butylpyrimidine 99%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 2,4,6-Tri-tertbutylpyrimidine

OR55593-1G OR55593-5G OR55593-25G
APOSOR55593-1GEA 21.9 EUR
APOSOR55593-1G APOSOR55593-5G APOSOR55593-25G
2,4,6-Tri-tert-butylpyrimidine 99%
2,4,6-Tri-tert-butylpyrimidine
Formula: C₁₆H₂₈N₂
MW: 248,41 g/mol
Pto. de fusión: 77…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094045
Núm. CAS: 67490-21-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR