Ácido piridina-2,5-dicarboxílico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55594-100G OR55594-25G
APOSOR55594-100GEA 143 EUR
APOSOR55594-100G APOSOR55594-25G
Ácido piridina-2,5-dicarboxílico 98%
Ácido piridina-2,5-dicarboxílico
Formula: C₇H₅NO₄
Pto. de fusión: 242…247 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006297
Núm. CAS: 100-26-5