7-Hydroxyflavanone 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55597-1G OR55597-25G OR55597-5G
APOSOR55597-1GEA 52.2 EUR
APOSOR55597-1G APOSOR55597-25G APOSOR55597-5G
7-Hydroxyflavanone 99%
7-Hydroxyflavanone
Formula: C₁₅H₁₂O₃
MW: 240,25 g/mol
Pto. de fusión: 187…188 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017487
Núm. CAS: 6515-36-2