5-Bromo-4-chloro-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55605-1G OR55605-250MG OR55605-5G
APOSOR55605-1GEA 49.3 EUR
APOSOR55605-1G APOSOR55605-250MG APOSOR55605-5G
5-Bromo-4-chloro-1H-indazole
5-Bromo-4-chloro-1H-indazole
Formula: C₇H₄BrClN₂
MW: 231,4771 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11007933
Núm. CAS: 1082041-90-4