4-Bromo-5-chloro-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55606-1G OR55606-250MG
APOSOR55606-1GEA 229 EUR
APOSOR55606-1G APOSOR55606-250MG
4-Bromo-5-chloro-1H-indazole
4-Bromo-5-chloro-1H-indazole
Formula: C₇H₄BrClN₂
MW: 231,4800 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12828060
Núm. CAS: 1056264-74-4