1,3-Dibromo-2-iodobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Dibromoiodobenzene
OR55629-1G OR55629-5G
APOSOR55629-1GEA 26.1 EUR
APOSOR55629-1G APOSOR55629-5G
1,3-Dibromo-2-iodobenzene
1,3-Dibromo-2-iodobenzene
Formula: C₆H₃Br₂I
MW: 361,80 g/mol
Pto. de fusión: 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00192666
Núm. CAS: 19821-80-8