Sodium-4-chlorobenzenesulphonate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Chlorobenzenesulphonic acid Sodium Salt
OR55632-25G OR55632-500G
APOSOR55632-25GEA 50.9 EUR
APOSOR55632-25G APOSOR55632-500G
Sodium-4-chlorobenzenesulphonate 98%
Sodium-4-chlorobenzenesulphonate
Formula: C₆H₅ClO₃S
MW: 214,59 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014731
Núm. CAS: 5138-90-9