4-Bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carbonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR55636-1G OR55636-250MG
APOSOR55636-1GEA 357 EUR
APOSOR55636-1G APOSOR55636-250MG
4-Bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carbonyl chloride
4-Bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carbonyl chloride
Formula: C₆H₆BrClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03421486
Núm. CAS: 1006471-24-4
UN: 3261
ADR: 8,III