3-Vinylbenzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55645-1G OR55645-5G
APOSOR55645-1GEA 45.1 EUR
APOSOR55645-1G APOSOR55645-5G
3-Vinylbenzoic acid 98%
3-Vinylbenzoic acid
Formula: C₉H₈O₂
Pto. de fusión: 91…95 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00157038
Núm. CAS: 28447-20-3