Ácido 5-hidroxinicotinico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5565-25G OR5565-5G
APOSOR5565-25GEA 24.8 EUR
APOSOR5565-25G APOSOR5565-5G
Ácido 5-hidroxinicotinico 97%
Ácido 5-hidroxinicotinico
Formula: C₆H₅NO₃
Pto. de fusión: 300…304 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00129117
Núm. CAS: 27828-71-3