Bis(2-dimetilaminoetil)(metil)amina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: N1-(2-(Dimethylamino)ethyl)-N1,N2,N2-trimethylethane-1,2-diamine, 1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine
OR55651-100G OR55651-500G
APOSOR55651-100GEA 21.9 EUR
APOSOR55651-100G APOSOR55651-500G
Bis(2-dimetilaminoetil)(metil)amina
Bis(2-dimetilaminoetil)(metil)amina
Formula: C₉H₂₃N₃
MW: 173,30 g/mol
Pto. Ebullición: 198 °C
Pto. de fusión: –20 °C
Densidad: 0,83 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014876
Núm. CAS: 3030-47-5
UN: 2922
ADR: 8+6.1,II