2-Chloro-3-nitrophenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55653-1G OR55653-25G OR55653-5G
APOSOR55653-1GEA 21.9 EUR
APOSOR55653-1G APOSOR55653-25G APOSOR55653-5G
2-Chloro-3-nitrophenol 97%
2-Chloro-3-nitrophenol
Formula: C₆H₄ClNO₃
MW: 173,5500 g/mol
Pto. de fusión: 120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11035882
Núm. CAS: 603-84-9