2-Chloro-1-methoxy-3-nitrobenzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55654-1G OR55654-25G OR55654-5G
APOSOR55654-1GEA 21.9 EUR
APOSOR55654-1G APOSOR55654-25G APOSOR55654-5G
2-Chloro-1-methoxy-3-nitrobenzene 97%
2-Chloro-1-methoxy-3-nitrobenzene
Formula: C₇H₆ClNO₃
MW: 187,5804 g/mol
Pto. de fusión: 93…95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11035883
Núm. CAS: 3970-39-6