Ácido valérico 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR55656-25G
OR55656-100G
APOSOR55656-25GEA
14.7
EUR
APOSOR55656-25G
APOSOR55656-100G
Ácido valérico 99%
Ácido valérico
Formula:
C₅H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 184…186 °C Pto. de fusión: –34 °C Densidad: 0,938 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004413 Núm. CAS: 109-52-4 UN: 3265 ADR: 8,III |