2-Nitropiridin-3-ol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Nitropyridin-3-ol, 2-Nitro-3-pyridinol
OR5566-100G
OR5566-25G
APOSOR5566-100GEA
66.7
EUR
APOSOR5566-100G
APOSOR5566-25G
2-Nitropiridin-3-ol 98%
2-Nitropiridin-3-ol
Formula:
C₅H₄N₂O₃ MW: 140.1 g/mol Pto. de fusión: 69…73 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006258 Núm. CAS: 15128-82-2 EINECS: 239-191-2 |