Ácido 4-bromo-2-piridincarboxílico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromopyridine-2-carboxylic acid
OR5568-10G OR5568-25G OR5568-5G
APOSOR5568-10GEA 31.9 EUR
APOSOR5568-10G APOSOR5568-25G APOSOR5568-5G
Ácido 4-bromo-2-piridincarboxílico 97%
Ácido 4-bromo-2-piridincarboxílico
Formula: C₆H₄BrNO₂
MW: 202.01 g/mol
Pto. de fusión: 172…174 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426665
Núm. CAS: 30766-03-1