Ácido 4-nitrosalicílico 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55682-100G OR55682-25G OR55682-5G
APOSOR55682-100GEA 354 EUR
APOSOR55682-100G APOSOR55682-25G APOSOR55682-5G
Ácido 4-nitrosalicílico 96%
Ácido 4-nitrosalicílico
Formula: C₇H₅NO₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00071505
Núm. CAS: 619-19-2