Methyl mercaptan sodium salt solución
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR55697-1L OR55697-100G
APOSOR55697-1LEA 0 EUR
APOSOR55697-1L APOSOR55697-100G
Methyl mercaptan sodium salt solución
Methyl mercaptan sodium salt
Formula: CH₃NaS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00174316
Núm. CAS: 5188-07-8
UN: 2920
ADR: 8+3,I