2-Amino-5-bromo-4-metilpiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5570-100G OR5570-25G OR5570-500G
APOSOR5570-100GEA 60.9 EUR
APOSOR5570-100G APOSOR5570-25G APOSOR5570-500G
2-Amino-5-bromo-4-metilpiridina 98%
2-Amino-5-bromo-4-methylpyridine
Formula: C₆H₇BrN₂
MW: 187,04 g/mol
Pto. de fusión: 147…152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03427660
Núm. CAS: 98198-48-2