6-Aminonicotinato de metilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 6-aminonicotinate, 6-Aminonicotinic acid methyl ester
OR5571-1G
OR5571-25G
OR5571-5G
APOSOR5571-1GEA
21.9
EUR
APOSOR5571-1G
APOSOR5571-25G
APOSOR5571-5G
6-Aminonicotinato de metilo 97%
6-Aminonicotinato de metilo
Formula:
C₇H₈N₂O₂ Pto. de fusión: 158…162 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00797844 Núm. CAS: 36052-24-1 |