2-Hidroxi-3-nitro-5-picolina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Metil-3-nitro-2-piridona, 2-Hidroxi-5-metil-3-nitropiridina
OR5572-5G OR5572-1G
APOSOR5572-5GEA 27.7 EUR
APOSOR5572-5G APOSOR5572-1G
2-Hidroxi-3-nitro-5-picolina 98%
2-Hidroxi-3-nitro-5-picolina
Formula: C₆H₆N₂O₃
MW: 154.13 g/mol
Pto. de fusión: 179 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02070021
Núm. CAS: 7464-14-4