2-Amino-3-bromo-5-nitropiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-5-nitro-2-piridilamina
OR5574-5G
APOSOR5574-5GEA 0 EUR
APOSOR5574-5G
2-Amino-3-bromo-5-nitropiridina 98%
2-Amino-3-bromo-5-nitropiridina
Formula: C₅H₄BrN₃O₂
MW: 218,01 g/mol
Pto. de fusión: 218…222 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00955628
Núm. CAS: 15862-31-4