2-Methoxy-5-isopropylbenzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR55741-25G
OR55741-100G
APOSOR55741-25GEA
183
EUR
APOSOR55741-25G
APOSOR55741-100G
2-Methoxy-5-isopropylbenzaldehyde 97%
2-Methoxy-5-isopropylbenzaldehyde
Formula:
C₁₁H₁₄O₂ Pto. Ebullición: 96 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03095324 Núm. CAS: 85902-68-7 |