3-Bromo-2-cloro-5-nitropiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR5575-100G
APOSOR5575-100GEA 161 EUR
APOSOR5575-100G
3-Bromo-2-cloro-5-nitropiridina 98%
3-Bromo-2-cloro-5-nitropiridina
Formula: C₅H₂BrClN₂O₂
Pto. de fusión: 67…68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00233989
Núm. CAS: 5470-17-7