Ethyl-2-aminoisonicotinate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-isonicotinic acid ethyl ester, Ethyl 2-aminopyridine-4-carboxylate, 2-Aminopyridine-4-carboxylic acid Ethyl Ester, Ethyl 2-aminoisonicotinate, Ethyl 2-Aminopyridine-4-carboxylate, 2-Aminoisonicotinic acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Aminoisonicotinate
OR5579-1G OR5579-10G OR5579-5G
APOSOR5579-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5579-1G APOSOR5579-10G APOSOR5579-5G
Ethyl-2-aminoisonicotinate 97%
Ethyl 2-aminoisonicotinate
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03791260
Núm. CAS: 13362-30-6