2-Amino-5-bromo-4-methyl-3-nitropyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5580-10G OR5580-1G OR5580-25G
APOSOR5580-10GEA 187 EUR
APOSOR5580-10G APOSOR5580-1G APOSOR5580-25G
2-Amino-5-bromo-4-methyl-3-nitropyridine 98%
2-Amino-5-bromo-4-methyl-3-nitropyridine
Formula: C₆H₆BrN₃O₂
MW: 232,0400 g/mol
Pto. de fusión: 160…164 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00092197
Núm. CAS: 100367-40-6