2-Formyl-5-methoxyphenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Methoxy-2-formylphenylboronic acid
OR5581-1G OR5581-5G OR5581-100MG
APOSOR5581-1GEA 125 EUR
APOSOR5581-1G APOSOR5581-5G APOSOR5581-100MG
2-Formyl-5-methoxyphenylboronic acid
2-Formyl-5-methoxyphenylboronic acid
Formula: C₈H₉BO₄
MW: 179,9657 g/mol
Pto. de fusión: 155…160 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03001335
Núm. CAS: 40138-18-9