2-Acetamidoisonicotinic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Acetylaminoisonicotinic acid
OR5582-1G OR5582-250MG
APOSOR5582-1GEA 29.2 EUR
APOSOR5582-1G APOSOR5582-250MG
2-Acetamidoisonicotinic acid 97%
2-Acetamidoisonicotinic acid
Formula: C₈H₈N₂O₃
MW: 180,1600 g/mol
Pto. de fusión: 286…290 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00233713
Núm. CAS: 54221-95-3