6-Acetylaminonicotinic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5583-1G OR5583-250MG OR5583-5G
APOSOR5583-1GEA 46.4 EUR
APOSOR5583-1G APOSOR5583-250MG APOSOR5583-5G
6-Acetylaminonicotinic acid 95%
6-Acetylaminonicotinic acid
Formula: C₈H₈N₂O₃
Pto. de fusión: 276…278 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00129118
Núm. CAS: 21550-48-1