Ethyl-2,4-dihydroxy-6-methyl-3-pyridinecarboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5584-1G OR5584-25G
APOSOR5584-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5584-1G APOSOR5584-25G
Ethyl-2,4-dihydroxy-6-methyl-3-pyridinecarboxylate 97%
Ethyl-2,4-dihydroxy-6-methyl-3-pyridinecarboxylate
Formula: C₉H₁₁NO₄
Pto. de fusión: 210…213 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02929397
Núm. CAS: 70254-52-3