1H-Imidazole-4-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Imidazole-4-carboxylic acid
OR5585-1G OR5585-25G OR5585-5G
APOSOR5585-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5585-1G APOSOR5585-25G APOSOR5585-5G
1H-Imidazole-4-carboxylic acid 95%
1H-Imidazole-4-carboxylic acid
Formula: C₄H₄N₂O₂
MW: 112,09 g/mol
Pto. de fusión: 264…266 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082203
Núm. CAS: 1072-84-0
EINECS: 214-017-8