Ácido tiazol-5-carboxílico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR5586-5G
OR5586-1G
OR5586-25G
APOSOR5586-5GEA
75.4
EUR
APOSOR5586-5G
APOSOR5586-1G
APOSOR5586-25G
Ácido tiazol-5-carboxílico 97%
Ácido tiazol-5-carboxílico
Formula:
C₄H₃NO₂S Pto. de fusión: 190 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD03428539 Núm. CAS: 14527-41-4 |