2-Amino-4-thiazolecarboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5587-25G OR5587-100G
APOSOR5587-25GEA 55.1 EUR
APOSOR5587-25G APOSOR5587-100G
2-Amino-4-thiazolecarboxylic acid 98%
2-Amino-4-thiazolecarboxylic acid
Formula: C₄H₄N₂O₂S
Pto. de fusión: 245…247 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00859429
Núm. CAS: 40283-41-8