p-Tolilacetato de etilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5589-10G OR5589-50G OR5589-5G OR5589-25G
APOSOR5589-10GEA 45.1 EUR
APOSOR5589-10G APOSOR5589-50G APOSOR5589-5G APOSOR5589-25G
p-Tolilacetato de etilo 98%
p-Tolilacetato de etilo
Formula: (C₆H₄(CH₃))CH₂COOCH₂CH₃
Pto. Ebullición: 240…241 °C
Densidad: 1,008 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009181
Núm. CAS: 14062-19-2
EINECS: 237-904-1