Ácido 2-bromo-4-tiazolcarboxílico
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Bromo-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-Bromothiazole-4-carboxylic acid
OR5590-25G
OR5590-5G
APOSOR5590-25GEA
654
EUR
APOSOR5590-25G
APOSOR5590-5G
Ácido 2-bromo-4-tiazolcarboxílico
Ácido 2-bromo-4-tiazolcarboxílico
Formula:
C₄H₂BrNO₂S Pto. de fusión: 212…214 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04115729 Núm. CAS: 5198-88-9 |