Pirazin-2-iletan-1-ona

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR5593-100G OR5593-25G OR5593-5G
APOSOR5593-100GEA 75.7 EUR
APOSOR5593-100G APOSOR5593-25G APOSOR5593-5G
Pirazin-2-iletan-1-ona
Pirazin-2-iletan-1-ona
Formula: C₆H₆N₂O
Pto. Ebullición: 78…79 °C/8mmHg
Pto. de fusión: 76…78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006134
Núm. CAS: 22047-25-2
EINECS: 244-753-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR