3-(4-sulphamoylphenyl)propionic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5594-1G OR5594-5G
APOSOR5594-1GEA 36.6 EUR
APOSOR5594-1G APOSOR5594-5G
3-(4-sulphamoylphenyl)propionic acid 98%
3-(4-sulphamoylphenyl)propionic acid
Formula: C₉H₁₁NO₄S
Pto. de fusión: 164…166 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659895
Núm. CAS: 90610-69-8