2-(4-Bromophenylsulphonamido)acetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR5595-25G
OR5595-5G
APOSOR5595-25GEA
274
EUR
APOSOR5595-25G
APOSOR5595-5G
2-(4-Bromophenylsulphonamido)acetic acid 98%
2-(4-Bromophenylsulphonamido)acetic acid
Formula:
C₈H₈BrNO₄S Pto. de fusión: 194…196 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01935943 Núm. CAS: 13029-73-7 |