2-Boc-aminothiazole-4-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-BOC protected, 2-Boc-Aminothiazole-4-carboxylic acid
OR5596-1G OR5596-5G
APOSOR5596-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5596-1G APOSOR5596-5G
2-Boc-aminothiazole-4-carboxylic acid 95%
2-Boc-aminothiazole-4-carboxylic acid
Formula: C₉H₁₂N₂O₄S
MW: 244.2676 g/mol
Pto. de fusión: 250…252 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02181057
Núm. CAS: 83673-98-7