5-Thiazolemethanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR5597-100G OR5597-25G OR5597-5G
APOSOR5597-100GEA 79.9 EUR
APOSOR5597-100G APOSOR5597-25G APOSOR5597-5G
5-Thiazolemethanol 98%
5-Thiazolemethanol
Formula: C₄H₅NOS
Pto. Ebullición: 106 °C/0,075mmHg
Densidad: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04115732
Núm. CAS: 38585-74-9
EINECS: 414-780-9