4-(Hydroxymethyl)thiazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5598-1G OR5598-25G OR5598-5G
APOSOR5598-1GEA 147 EUR
APOSOR5598-1G APOSOR5598-25G APOSOR5598-5G
4-(Hydroxymethyl)thiazole 95%
4-(Hydroxymethyl)thiazole
Formula: C₄H₅NOS
Pto. Ebullición: 85…90 °C/0,5mmHg
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04115728
Núm. CAS: 7036-04-6