2-Bromo-5-hydroxymethylthiazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromothiazole-5-methanol
OR5599-1G
APOSOR5599-1GEA 109 EUR
APOSOR5599-1G
2-Bromo-5-hydroxymethylthiazole 98%
2-Bromo-5-hydroxymethylthiazole
Formula: C₄H₄BrNOS
MW: 194,06 g/mol
Pto. de fusión: 46…48 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04115733
Núm. CAS: 687636-93-7