2-Amino-4-(4-bromophenyl)thiazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5603-25G OR5603-5G OR5603-1G
APOSOR5603-25GEA 87 EUR
APOSOR5603-25G APOSOR5603-5G APOSOR5603-1G
2-Amino-4-(4-bromophenyl)thiazole 98%
2-Amino-4-(4-bromophenyl)thiazole
Formula: C₉H₇BrN₂S
Pto. de fusión: 181…187 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00051953
Núm. CAS: 2103-94-8