Imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl imidazole-4-carboxylate
OR5606-1G OR5606-5G OR5606-25G
APOSOR5606-1GEA 85.8 EUR
APOSOR5606-1G APOSOR5606-5G APOSOR5606-25G
Imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester 98%
Imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Formula: C₆H₈N₂O₂
Pto. de fusión: 160…162 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07363812
Núm. CAS: 23785-21-9