Ethyl thiazole-5-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 5-thiazolecarboxylate
OR5607-5G
APOSOR5607-5GEA 55.1 EUR
APOSOR5607-5G
Ethyl thiazole-5-carboxylate 98%
Ethyl thiazole-5-carboxylate
Formula: C₆H₇NO₂S
MW: 157,1900 g/mol
Pto. Ebullición: 77…78 °C/2mmHg
Pto. de fusión: 14 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06205069
Núm. CAS: 32955-22-9