3-Aminoisoxazol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5608-5G OR5608-1G
APOSOR5608-5GEA 43.7 EUR
APOSOR5608-5G APOSOR5608-1G
3-Aminoisoxazol 95%
3-Aminoisoxazole
Formula: C₃H₄N₂O
Pto. Ebullición: 226…228 °C
Densidad: 1,138 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00038814
Núm. CAS: 1750-42-1